Sarkosin
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme: N-Methylglycin, Sarcosin, N-Methylglycocoll, H-Sar-OH, (Methylamino)essigsäure
54687-1 54687-2
BMOL54687-1EA 0 EUR
BMOL54687-1 BMOL54687-2
Sarkosin
Sarkosin
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89.09 g/mol
Siedepunkt: 185
Schmelzpunkt: 63
Dichte: 1.301 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004279
CAS-Nummer: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519