Sarkosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Methylglycin, Sarcosin, N-Methylglycocoll, H-Sar-OH, (Methylamino)essigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
84532-1KG 84532-250G
SIAL84532-1KGEA 267 EUR
SIAL84532-1KG SIAL84532-250G
Sarkosin, Sigma-Aldrich®
Sarkosin
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89,09 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63 °C
Dichte: 1,301 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004279
CAS-Nummer: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519