Glycolsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
A12511.22 A12511.36
A12511.22EA 59 EUR
A12511.22 A12511.36
Glycolsäure ≥98%
Glycolsäure
Purity: 98% CAS No.: 79-14-1 Molecular Formula: C2H4O3 Formula Weight: 76.05 Physical Form: Crystalline powder Density: 1.49 Appearance: White Odour: Unpleasant pH: 2 Melting Point: 74-80° Beilstein Reference: 1209322 Merck Reference: 14,4498 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004312
Formel: C₂H₄O₃
Molecular Weight: 76,05 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74…80 °C
Dichte: 1,49
Flammpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4498