Glycolsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
124737-100G 124737-12KG 124737-25G 124737-500G
SIAL124737-100GEA 76.6 EUR
SIAL124737-100G SIAL124737-12KG SIAL124737-25G SIAL124737-500G
Glycolsäure, Sigma-Aldrich®
Glycolsäure
Formel: C₂H₄O₃
Molecular Weight: 76,05 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79…80 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511