Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Mercaptoethansäure, Mercaptoessigsäure
B20391.0E
B20391.22
B20391.36
B20391.C6
B20391.0EEA
248
EUR
B20391.0E
B20391.22
B20391.36
B20391.C6
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) ≥97%
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)
Purity: 97+%
CAS No.: 68-11-1
Molecular Formula: C2H4O2S
Formula Weight: 92.11
Flash Point: 119°(246°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.295
Refractive Index: 1.5045
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Stench
Melting Point: -12°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 506166
Merck Reference: 14,9336
UN No.: 1940
MDL No.: MFCD00004876
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis
Formel:
HSCH₂COOH Molecular Weight: 92,12 g/mol Siedepunkt: 220 °C Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 1,295 Flammpunkt: 119 °C (246 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004876 CAS-Nummer: 68-11-1 EINECS: 200-677-4 UN: 1940 ADR: 8,II Merck Index: 14,9336 |