Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Mercaptoethansäure, Mercaptoessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
528056-100ML
528056-25ML
SIAL528056-100MLEA
27.6
EUR
SIAL528056-100ML
SIAL528056-25ML
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure), Sigma-Aldrich®
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)
Formel:
HSCH₂COOH Molecular Weight: 92,12 g/mol Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –16,5 °C Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 130 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004876 CAS-Nummer: 68-11-1 EINECS: 200-677-4 UN: 1940 ADR: 8,II Merck Index: 13,09410 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...