Sebacinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Decandisäure, 1,8-Octandicarbonsäure, 1,10-Decandisäure
A14158.0B A14158.0I A14158.22 A14158.30
A14158.0BEA 137 EUR
A14158.0B A14158.0I A14158.22 A14158.30
Sebacinsäure ≥98%
Sebacinsäure
Purity: 98+% CAS No.: 111-20-6 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 220°(428°F) Melting Point: 131-134° Boiling Point: 295°/100mm Beilstein Reference: 1210591 Merck Reference: 14,8415 MDL No.: MFCD00004440
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Molecular Weight: 202.25 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (100 mmHg)
Schmelzpunkt: 131…134 °C
Dichte: 1.271
Flammpunkt: 220 °C (428 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004440
CAS-Nummer: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558