Sebacinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Decandisäure, 1,8-Octandicarbonsäure, 1,10-Decandisäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
283258-250G 283258-1KG 283258-5G
SIAL283258-250GEA 74.2 EUR
SIAL283258-250G SIAL283258-1KG SIAL283258-5G
Sebacinsäure, Sigma-Aldrich®
Sebacinsäure
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Molecular Weight: 202.25 g/mol
Siedepunkt: 374
Schmelzpunkt: 127…131 °C
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 221
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004440
CAS-Nummer: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558