Sebacinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Decandisäure, 1,8-Octandicarbonsäure, 1,10-Decandisäure
84809-1KG 84809-100G
SIAL84809-1KGEA 94.3 EUR
SIAL84809-1KG SIAL84809-100G
Sebacinsäure, Sigma-Aldrich®
Sebacinsäure
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Molecular Weight: 202.25 g/mol
Siedepunkt: 374
Schmelzpunkt: 127…131 °C
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 221
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004440
CAS-Nummer: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558