1,12-Dodecandisäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,10-Decandicarbonsäure
111880050
111885000
111881000
ACRO111880050EA
20.5
EUR
ACRO111880050
ACRO111885000
ACRO111881000
1,12-Dodecandisäure 99%
1,12-Dodecandisäure
Formel:
C₁₂H₂₂O₄ Molecular Weight: 230,3 g/mol Siedepunkt: 245 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 125…130 °C Dichte: 1,175 g/cm³ (21 °C) Flammpunkt: 220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002735 CAS-Nummer: 693-23-2 EINECS: 211-746-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or pellets |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 130 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Viscosity | 30.5 to 36.5 |
pH | 3.0 to 3.8 (1 % solution) |