1,12-Dodecandisäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,10-Decandicarbonsäure
A10387.0B A10387.30
A10387.0BEA 176 EUR
A10387.0B A10387.30
1,12-Dodecandisäure ≥99%
1,12-Dodecandisäure
Purity: 99% CAS No.: 693-23-2 Molecular Formula: HO2C(CH2)10CO2H Formula Weight: 230.31 Flash Point: 227°(440°F) Odour: Odourless Boiling Point: 244-245°/10mm Beilstein Reference: 1782580 MDL No.: MFCD00002735
Formel: C₁₂H₂₂O₄
Molecular Weight: 230,3 g/mol
Siedepunkt: 244…245 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 127…131 °C
Dichte: 1,150
Flammpunkt: 227 °C (440 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002735
CAS-Nummer: 693-23-2
EINECS: 211-746-3