1,16-Hexadecandisäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,14-Tetradecandicarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
177504-1G 177504-5G
SIAL177504-1GEA 64.7 EUR
SIAL177504-1G SIAL177504-5G
1,16-Hexadecandisäure, Sigma-Aldrich®
1,16-Hexadecandisäure
Formel: C₁₆H₃₀O₄
Molecular Weight: 286,41 g/mol
Siedepunkt: 430 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002746
CAS-Nummer: 505-54-4
EINECS: 208-013-5