Malonsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Propandisäure
125260010
125262500
125260051
ACRO125260010EA
262
EUR
ACRO125260010
ACRO125262500
ACRO125260051
Malonsäure 99%
Malonsäure
Formel:
C₃H₄O₄ Molecular Weight: 104.06 g/mol Siedepunkt: 387 Schmelzpunkt: 130…135 °C (Zers.) Flammpunkt: 172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002707 CAS-Nummer: 141-82-2 EINECS: 205-503-0 Merck Index: 13,05732 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 133 to 136 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |