Malonsäure ≥99,5%, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Propandisäure
31715.22
31715.36
31715.22EA
41.9
EUR
31715.22
31715.36
Malonsäure ≥99,5%, Reagenzqualität
Malonsäure
Formel:
C₃H₄O₄ Molecular Weight: 104.06 g/mol Siedepunkt: 387 Schmelzpunkt: 132…136 °C (Zers.) Dichte: 1.62 Flammpunkt: 157 °C (314 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002707 CAS-Nummer: 141-82-2 EINECS: 205-503-0 Merck Index: 14,5710 |