Malonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Propandisäure
A11526.22 A11526.0E A11526.36
A11526.22EA 32.6 EUR
A11526.22 A11526.0E A11526.36
Malonsäure ≥99%
Malonsäure
Purity: 99% CAS No.: 141-82-2 Molecular Formula: C3H4O4 Formula Weight: 104.06 Flash Point: 157°(314°F) Melting Point: 132-136° dec. Beilstein Reference: 1751370 Merck Reference: 14,5710 MDL No.: MFCD00002707
Formel: C₃H₄O₄
Molecular Weight: 104,06 g/mol
Siedepunkt: 387 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132…136 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,62
Flammpunkt: 157 °C (314 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002707
CAS-Nummer: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 14,5710