Malonsäure

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: 1,3-Propandisäure

FL20000.POR 020000-1KG
CHMPFL20000.POREA 0 EUR
CHMPFL20000.POR FLUO020000-1KG
Malonsäure
Malonsäure
Formel: C₃H₄O₄
Molecular Weight: 104.06 g/mol
Siedepunkt: 387
Schmelzpunkt: 136
Dichte: 1.669 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 172
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002707
CAS-Nummer: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR