Malonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Propandisäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M1296-100G
M1296-2.5KG
M1296-500G
M1296-5G
SIALM1296-100GEA
61
EUR
SIALM1296-100G
SIALM1296-2.5KG
SIALM1296-500G
SIALM1296-5G
Malonsäure, Sigma-Aldrich®
Malonsäure
Formel:
C₃H₄O₄ Molecular Weight: 104.06 g/mol Siedepunkt: 387 Schmelzpunkt: 136 Dichte: 1.669 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 172 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002707 CAS-Nummer: 141-82-2 EINECS: 205-503-0 Merck Index: 13,05732 |