Bernsteinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Ethandicarbonsäure-(1,2), 1,4-Butandisäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22260.0250 8.22260.1000 8.22260.9050
8.22260.0250EA 37.9 EUR
8.22260.0250 8.22260.1000 8.22260.9050
Bernsteinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bernsteinsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 182 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002789
CAS-Nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 58 g/l (20 °C)
Melting Point 185 - 190 °C
Molar Mass 118.09 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
Boiling Point 235 °C (1013 hPa)
Flash Point 206 °C
Density 1.56 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 470 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR