Bernsteinsäure
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethandicarbonsäure-(1,2), 1,4-Butandisäure
27450488-5KG
27450488-1KG
MOLE27450488-5KGEA
0
EUR
MOLE27450488-5KG
MOLE27450488-1KG
Bernsteinsäure
Bernsteinsäure
Formel:
HOOCCH₂CH₂COOH Molecular Weight: 118.09 g/mol Siedepunkt: 235 Schmelzpunkt: 182 Dichte: 1.56 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 206 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002789 CAS-Nummer: 110-15-6 EINECS: 203-740-4 UN: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 13,08953 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...