Bernsteinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethandicarbonsäure-(1,2), 1,4-Butandisäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S7501-1KG S7501-500G S7501-5KG
SIALS7501-1KGEA 94.4 EUR
SIALS7501-1KG SIALS7501-500G SIALS7501-5KG
Bernsteinsäure, Sigma-Aldrich®
Bernsteinsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Molecular Weight: 118.09 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 182
Dichte: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 206
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002789
CAS-Nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM