Glutarsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Pentandisäure, 1,5-Pentandisäure
119960250 119961000 119965000
ACRO119960250EA 24.3 EUR
ACRO119960250 ACRO119961000 ACRO119965000
Glutarsäure 99%
Glutarsäure
Formel: C₅H₈O₄
Molecular Weight: 132,12 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92…99 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004410
CAS-Nummer: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 13,04486
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure