Glutarsäure ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Pentandisäure, 1,5-Pentandisäure

A14595.14 A14595.22 A14595.36
A14595.14EA 23.8 EUR
A14595.14 A14595.22 A14595.36
Glutarsäure ≥99%
Glutarsäure

Purity: 99% CAS No.: 110-94-1 Molecular Formula: C5H8O4 Formula Weight: 132.12 Melting Point: 95-99° Boiling Point: 200°/20mm Merck Reference: 14,4473 MDL No.: MFCD00004410

Formel: C₅H₈O₄
Molecular Weight: 132,12 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 95…99 °C
Dichte: 1,429
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004410
CAS-Nummer: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 14,4473

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR