Glutarsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Pentandisäure, 1,5-Pentandisäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00295.0100 8.00295.0250 8.00295.9025 8.00295.1000
8.00295.0100EA 54.3 EUR
8.00295.0100 8.00295.0250 8.00295.9025 8.00295.1000
Glutarsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Glutarsäure
Formel: C₅H₈O₄
Molecular Weight: 132,12 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004410
CAS-Nummer: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04486
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 640 g/l (20 °C)
Melting Point 98 °C
Molar Mass 132.11 g/mol
Boiling Point 302 - 304 °C (1013 hPa) (slow decomposition)
Vapor Pressure 0.022 hPa (18.5 °C)
Density 1.43 g/cm3 (15 °C)
Synonyms Pentanedioic acid
Hill Formula C5H8O4
Chemical Formula HOOC(CH2)3COOH