Adipinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,6-Hexandisäure
A13705.0B
A13705.0G
A13705.0I
A13705.0BEA
33.9
EUR
A13705.0B
A13705.0G
A13705.0I
Adipinsäure ≥99%
Adipinsäure
Purity: 99%
CAS No.: 124-04-9
Molecular Formula: HOOC(CH2)4COOH
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 196°(384°F)
Odour: Odourless
pH: 2.7
Melting Point: 151-155°
Boiling Point: ca 205°/3mm
Beilstein Reference: 1209788
Merck Reference: 14,162
MDL No.: MFCD00004420
Formel:
HOOC(CH₂)₄COOH Molecular Weight: 146,14 g/mol Siedepunkt: ∼205 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 151…155 °C Dichte: 1,360 Flammpunkt: 196 °C (384 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004420 CAS-Nummer: 124-04-9 EINECS: 204-673-3 Merck Index: 14,162 |