Adipinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,6-Hexandisäure

A26357-1KG A26357-3KG A26357-100G A26357-25G A26357-500G
SIALA26357-1KGEA 43.7 EUR
SIALA26357-1KG SIALA26357-3KG SIALA26357-100G SIALA26357-25G SIALA26357-500G
Adipinsäure, Sigma-Aldrich®
Adipinsäure
Formel: HOOC(CH₂)₄COOH
Molecular Weight: 146,14 g/mol
Siedepunkt: 337 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 151 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 196 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004420
CAS-Nummer: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=ef907d9f9fd34903274c42b99d1d1ac1a8db6dce&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR