Pimelinsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,7-Heptandisäure, 1,5-Pentandicarbonsäure
131230250
131231000
131235000
ACRO131230250EA
32.4
EUR
ACRO131230250
ACRO131231000
ACRO131235000
Pimelinsäure 98%
Pimelinsäure
Formel:
C₇H₁₂O₄ Molecular Weight: 160,17 g/mol Siedepunkt: 212 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 103…106 °C Dichte: 1,329 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004425 CAS-Nummer: 111-16-0 EINECS: 203-840-8 Merck Index: 12,07585 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 103 to 106 °C |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...