Pimelinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,7-Heptandisäure, 1,5-Pentandicarbonsäure
A18495.14
A18495.22
A18495.14EA
31.7
EUR
A18495.14
A18495.22
Pimelinsäure ≥98%
Pimelinsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 111-16-0
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 102-106°
Boiling Point: 212°/10mm
Merck Reference: 14,7431
MDL No.: MFCD00004425
Formel:
C₇H₁₂O₄ Molecular Weight: 160,17 g/mol Siedepunkt: 212 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 102…106 °C Dichte: 1,329 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004425 CAS-Nummer: 111-16-0 EINECS: 203-840-8 Merck Index: 14,7431 |