Azelainsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,7-Heptandicarbonsäure, 1,9-Nonandisäure
401520250 401521000 401525000
ACRO401520250EA 29.4 EUR
ACRO401520250 ACRO401521000 ACRO401525000
Azelainsäure 98%
Azelainsäure
Formel: C₉H₁₆O₄
Molecular Weight: 188,22 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (20hPa)
Schmelzpunkt: 98…103 °C
Dichte: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004432
CAS-Nummer: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %