Azelainsäure ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,7-Heptandicarbonsäure, 1,9-Nonandisäure
42587.22 42587.36
42587.22EA 66.7 EUR
42587.22 42587.36
Azelainsäure ≥96%
Azelainsäure
Purity: 96% CAS No.: 123-99-9 Molecular Formula: HOOC(CH2)7COOH Formula Weight: 188.22 Flash Point: 215°(419°F) Physical Form: Crystalline Density: 1.225 Melting Point: ca 102° Boiling Point: 286°/100mm Beilstein Reference: 1101094 Merck Reference: 14,905 MDL No.: MFCD00004432
Formel: C₉H₁₆O₄
Molecular Weight: 188,22 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (100 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼ 102 °C
Dichte: 1,225
Flammpunkt: 215 °C (419 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004432
CAS-Nummer: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 14,905