Azelainsäure ≥90% (durch GC), technische Qualität zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,7-Heptandicarbonsäure, 1,9-Nonandisäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20116.0100 8.20116.1000 8.20116.9050 8.20116.9025
8.20116.0100EA 34.3 EUR
8.20116.0100 8.20116.1000 8.20116.9050 8.20116.9025
Azelainsäure ≥90% (durch GC), technische Qualität zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Azelainsäure
Formel: C₉H₁₆O₄
Molecular Weight: 188,22 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106 °C
Dichte: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004432
CAS-Nummer: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.4 g/l (20 °C)
Melting Point 107 °C
Molar Mass 188.22 g/mol
Boiling Point 500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 215 °C
Density 1.029 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (1 g/l, H2O)
Synonyms Nonanedioic acid
Hill Formula C9H16O4
Chemical Formula HOOC(CH2)7COOH