Azelainsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,7-Heptandicarbonsäure, 1,9-Nonandisäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
11480-1KG
11480-250G
SIAL11480-1KGEA
132
EUR
SIAL11480-1KG
SIAL11480-250G
Azelainsäure, Sigma-Aldrich®
Azelainsäure
Formel:
C₉H₁₆O₄ Molecular Weight: 188,22 g/mol Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 106 °C Dichte: 1,0287 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 215 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004432 CAS-Nummer: 123-99-9 EINECS: 204-669-1 Merck Index: 13,00908 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...