di-Kaliumoxalat Monohydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Dikaliumsalz Monohydrat, Oxalsäure Kaliumsalz Monohydrat, Ethandisäure Dikaliumsalz Monohydrat
207715000 207710025
ACRO207715000EA 66.4 EUR
ACRO207715000 ACRO207710025
di-Kaliumoxalat Monohydrat 99+% zur Analyse
di-Kaliumoxalat Monohydrat
Formel: (COOK)₂·H₂O
Molecular Weight: 184,23 g/mol
Schmelzpunkt: 356 °C
Dichte: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150033
CAS-Nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
pH 7 to 8.5 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm