di-Kaliumoxalat Monohydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Oxalsäure Dikaliumsalz Monohydrat, Oxalsäure Kaliumsalz Monohydrat, Ethandisäure Dikaliumsalz Monohydrat

06234.1600 06234.3600 06234.2600 06234.5600
KRAF06234.1600EA 26.5 EUR
KRAF06234.1600 KRAF06234.3600 KRAF06234.2600 KRAF06234.5600
di-Kaliumoxalat Monohydrat, reinst
di-Kaliumoxalat Monohydrat
Formel: (COOK)₂·H₂O
Molecular Weight: 184,23 g/mol
Schmelzpunkt: 356 °C
Dichte: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150033
CAS-Nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR