di-Kaliumoxalat Monohydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Oxalsäure Dikaliumsalz Monohydrat, Oxalsäure Kaliumsalz Monohydrat, Ethandisäure Dikaliumsalz Monohydrat

15234.1600 15234.3600 15234.5600 15234.2600
KRAF15234.1600EA 43.3 EUR
KRAF15234.1600 KRAF15234.3600 KRAF15234.5600 KRAF15234.2600
di-Kaliumoxalat Monohydrat analytisches Reagens
di-Kaliumoxalat Monohydrat
Formel: (COOK)₂·H₂O
Molecular Weight: 184.23 g/mol
Schmelzpunkt: 356
Dichte: 2.154 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150033
CAS-Nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07820

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR