di-Kaliumoxalat Monohydrat ≥99,0% (RT), Purum p.a.
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Dikaliumsalz Monohydrat, Oxalsäure Kaliumsalz Monohydrat, Ethandisäure Dikaliumsalz Monohydrat
60425-1KG 60425-250G
60425-1KGEA 135.42 EUR
60425-1KG 60425-250G
di-Kaliumoxalat Monohydrat ≥99,0% (RT), Purum p.a.
di-Kaliumoxalat Monohydrat
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formel: (COOK)₂·H₂O
Molecular Weight: 184,23 g/mol
Siedepunkt: Zers. (beim Erhitzen)
Schmelzpunkt: 356 °C
Dichte: 2,120 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150033
CAS-Nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 20°C) 7.0 - 8.5
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying