di-Natriumoxalat 98.5%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Soerensen's Puffersubstanz, Oxalsäure Dinatriumsalz, Ethandisäure Dinatriumsalz
207721000 207725000 207720025
ACRO207721000EA 28.3 EUR
ACRO207721000 ACRO207725000 ACRO207720025
di-Natriumoxalat 98.5%, reinst
di-Natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
Molecular Weight: 134 g/mol
Schmelzpunkt: 250…270 °C (Zers.)
Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.1 % (105°C, 2 h)
Titration with KMnO4 ≥98.0 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)