di-Natriumoxalat ≥99,5%, Pulver ACS
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
Synonyme: Oxalsäure DinatriumsalzEthandisäure DinatriumsalzSoerensen's Puffersubstanz
ICNA0219143991EA 239 EUR
ICNA0219143991 ICNA0219143980 ICNA0219143990
di-Natriumoxalat ≥99,5%, Pulver ACS
di-Natriumoxalat
Soluble in water.
Chloride ≤0,002% ; sulphate ≤0,002% ; Ammonium ≤0,002%; Potassium ≤0,005%
Formel: Na₂C₂O₄
Molecular Weight: 134 g/mol
Schmelzpunkt: 250…270 °C
Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥99.5%
Insoluble Matter ≤0.005%
Loss on Drying ≤0.01%
Neutrality Passes
Chloride ; ≤0.002%
Sulfate ≤0.002%
Ammonium ≤0.002%
Heavy Metals ≤0.002%
Iron ≤0.001%
Potassium ≤0.005%
Substances Darkened by Hot Sulfuric Acid Passes