di-Natriumoxalat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Oxalsäure DinatriumsalzEthandisäure DinatriumsalzSoerensen's Puffersubstanz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06557.1000EA 297 EUR
1.06557.1000 1.06557.0250 1.06557.9050
di-Natriumoxalat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
di-Natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
Molecular Weight: 134 g/mol
Schmelzpunkt: 250…270 °C
Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 37 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 270 °C (decomposition)
Molar Mass 134 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.27 g/cm3 (20 °C)
pH 8 (30 g/l, H2O, 20 °C)