di-Natriumoxalat ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Soerensen's Puffersubstanz, Oxalsäure Dinatriumsalz, Ethandisäure Dinatriumsalz
27978.237EA 105 EUR
27978.237 27978.294
di-Natriumoxalat ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
di-Natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
Molecular Weight: 134 g/mol
Schmelzpunkt: 250…270 °C
Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.8 %
pH (20°C; 3 %) 7.5 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.05 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm