di-Natriumoxalat ≥99,5% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Soerensen's Puffersubstanz, Oxalsäure Dinatriumsalz, Ethandisäure Dinatriumsalz
223433-100G
223433-500G
223433-100GEA
42.26
EUR
223433-100G
223433-500G
di-Natriumoxalat ≥99,5% ACS, Fluka™
di-Natriumoxalat
Formel:
Na₂C₂O₄ Molecular Weight: 134 g/mol Schmelzpunkt: 250…270 °C Dichte: 2.340 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012465 CAS-Nummer: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 Merck Index: 13,08723 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Assay | Min. 99.50 % |
Loss on drying (105°C) | Max. 0.01 % |
Indifference | complying |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.002 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.002 % |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.002 % |
Reaction against H₂SO₄ | complying |