Citronensäure, anhydrous, powder, extra_pure

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure

15224.3600 15224.5600 15224.1600 15224.2600 15224.6600 15224.7500
KRAF15224.3600EA 50.7 EUR
KRAF15224.3600 KRAF15224.5600 KRAF15224.1600 KRAF15224.2600 KRAF15224.6600 KRAF15224.7500
Citronensäure, anhydrous, powder, extra_pure
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Molecular Weight: 192.13 g/mol
Siedepunkt: 310
Schmelzpunkt: 149…151 °C
Dichte: 1.665 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR