tri-Kaliumcitrat Monohydrat 99,0-100,5% (Trockenmasse), erfüllt analytische Spezifikationen von USP, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Citronensäure Trikaliumsalz Monohydrat, Trikalium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat Monohydrat, Kaliumcitrat tribasisch Monohydrat
P1722-100G P1722-500G
SIALP1722-100GEA 51.2 EUR
SIALP1722-100G SIALP1722-500G
tri-Kaliumcitrat Monohydrat 99,0-100,5% (Trockenmasse), erfüllt analytische Spezifikationen von USP, Sigma-Aldrich®
tri-Kaliumcitrat Monohydrat
Formel: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Molecular Weight: 324,41 g/mol
MDL: MFCD00150442
CAS-Nummer: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 12,07785
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Loss on Drying 3.0 - 6.0%
Identity Pass
Alkalinity Pass
Assay (Dry Basis) 99.0 - 100.5 %
Tartrate Pass
Residual Solvents USP Meets Requirements