tri-Kaliumcitrat Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Citronensäure Trikaliumsalz Monohydrat, Trikalium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat Monohydrat, Kaliumcitrat tribasisch Monohydrat
33222.36
33222.A3
33222.36EA
37.2
EUR
33222.36
33222.A3
tri-Kaliumcitrat Monohydrat ≥99%
tri-Kaliumcitrat Monohydrat
Purity: 99+%
CAS No.: 6100-05-6
Molecular Formula: K3C6H5O7.H2O
Formula Weight: 324.42 (306.41anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.98
Melting Point: 230° dec.
Solubility: Soluble in water and glycerol. Practically insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7623
MDL No.: MFCD00150442
Formel:
HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O Molecular Weight: 324.41 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C (Zers.) Dichte: 1.98 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150442 CAS-Nummer: 6100-05-6 EINECS: 212-755-5 Merck Index: 13,07706 |