tri-Kaliumcitrat Monohydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Trikalium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat Monohydrat
, Kaliumcitrat tribasisch Monohydrat
, Citronensäure Trikaliumsalz Monohydrat
26789.460EA
1180
EUR
26789.460
26789.294
tri-Kaliumcitrat Monohydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
tri-Kaliumcitrat Monohydrat
Formel:
HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O Molecular Weight: 324,41 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00150442 CAS-Nummer: 6100-05-6 EINECS: 212-755-5 Merck Index: 13,07706 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |