tri-Kaliumcitrat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Citronensäure Trikaliumsalz Monohydrat, Trikalium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat Monohydrat, Kaliumcitrat tribasisch Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C8385-1KG C8385-500G
SIALC8385-1KGEA 82.7 EUR
SIALC8385-1KG SIALC8385-500G
tri-Kaliumcitrat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
tri-Kaliumcitrat Monohydrat
Formel: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Molecular Weight: 324,41 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150442
CAS-Nummer: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM