di-Ammoniumhydrogencitrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: sek-Ammoniumcitrat, Diammoniumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat dibasisch, Citronensäure Diammoniumsalz
33221.22 33221.36 33221.A3
33221.22EA 37.6 EUR
33221.22 33221.36 33221.A3
di-Ammoniumhydrogencitrat ≥99%
di-Ammoniumhydrogencitrat
Purity: 99+% CAS No.: 3012-65-5 Molecular Formula: C6H14N2O7 Formula Weight: 226.19 Physical Form: Granular Density: 1.48 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,512 MDL No.: MFCD00013068
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Molecular Weight: 226,19 g/mol
Dichte: 1,48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 14,512