di-Ammoniumhydrogencitrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: sek-Ammoniumcitrat, Diammoniumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat dibasisch, Citronensäure Diammoniumsalz

15226.3600 15226.5600 15226.1600 15226.6600
KRAF15226.3600EA 98.5 EUR
KRAF15226.3600 KRAF15226.5600 KRAF15226.1600 KRAF15226.6600
di-Ammoniumhydrogencitrat, reinst
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Molecular Weight: 226.19 g/mol
Dichte: 1.483 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR