di-Ammoniumhydrogencitrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: sek-Ammoniumcitrat, Diammoniumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat dibasisch, Citronensäure Diammoniumsalz

15227.1600 15227.3600 15227.5600 15227.2600
KRAF15227.1600EA 51.3 EUR
KRAF15227.1600 KRAF15227.3600 KRAF15227.5600 KRAF15227.2600
di-Ammoniumhydrogencitrat analytisches Reagens
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Molecular Weight: 226.19 g/mol
Dichte: 1.483 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR