di-Ammoniumhydrogencitrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: sek-Ammoniumcitrat, Diammoniumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat dibasisch, Citronensäure Diammoniumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01154.0500 1.01154.2500
1.01154.0500EA 131 EUR
1.01154.0500 1.01154.2500
di-Ammoniumhydrogencitrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Molecular Weight: 226.19 g/mol
Dichte: 1.483 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 226.19 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Boiling Point (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)