di-Ammoniumhydrogencitrat 99,0-103,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: sek-Ammoniumcitrat, Diammoniumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat dibasisch, Citronensäure Diammoniumsalz
21246.238EA 80.6 EUR
21246.238 21246.290 21246.460
di-Ammoniumhydrogencitrat 99,0-103,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Ph. Eur. analytisches Reagens
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Molecular Weight: 226.19 g/mol
Dichte: 1.483 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 103.0 %
C2O4 (Oxalate) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm